Drukuj
Chromian(VI) potasu ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
26774.236EA 294 PLN
26774.236 26774.293
Chromian(VI) potasu ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Chromian(VI) potasu
Formuła: K₂CrO₄
Temp. Wrzenia: 1000 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 985 °C
Gęstość: 2,73 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011368
Numer CAS: 7789-00-6
Numer WE (dawny EINECS): 232-140-5
Jednostka: 3087
ADR: 5.1 (6.1),III
Klasyfikacja Merck : 12,07784
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99.5 %
pH (20°C; 5 %) 8.6 - 9.8
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Cu (Copper) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 15 ppm
Na (Sodium) Max. 0.03 %
Pb (Lead) Max. 50 ppm