Chromian(VI) potasu, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04952.0250
1.04952.1000
1.04952.0250EA
306
PLN
1.04952.0250
1.04952.1000
Chromian(VI) potasu, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Chromian(VI) potasu
Formuła:
K₂CrO₄ Temp. Wrzenia: 1000 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 985 °C Gęstość: 2,73 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011368 Numer CAS: 7789-00-6 Numer WE (dawny EINECS): 232-140-5 Jednostka: 3288 ADR: 6.1,II Klasyfikacja Merck : 12,07784 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility | 637 g/l (20 °C) |
Melting Point | 985 °C |
Molar Mass | 194.19 g/mol |
Bulk Density | 1400 kg/m3 |
Boiling Point | 1000 °C |
Density | 2.73 g/cm3 (18 °C) |
pH | 9.0 - 9.8 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic Materials |