Poduszka z odczynnikiem w proszku, Chloride 2 indicator
Dostawca: Hach
104399
105766
HACH104399EA
313
PLN
HACH104399
HACH105766
Poduszka z odczynnikiem w proszku, Chloride 2 indicator
Zestawy do testów środowiskowych
Powder reagent in sealed package used as indicator for the argentometric titration of chloride.
Uwaga: Note: Product contains potsassium chromate. Please read MSDS prior to usage.