Drukuj
Narzędzia do mieszadeł górnych, mieszadła łopatkowe, BOLA
Dostawca: Bohlender
C379-02 C379-08 C379-10 C379-18 C379-12 C379-06 C379-04
BOHLC379-02EA 1080 PLN
BOHLC379-02 BOHLC379-08 BOHLC379-10 BOHLC379-18 BOHLC379-12 BOHLC379-06 BOHLC379-04
Narzędzia do mieszadeł górnych, mieszadła łopatkowe, BOLA
Mieszadła Stirring Tools
Stirrer shafts made of PTFE-jacketed stainless steel and the impeller completely made of PTFE with two 45° angled blades.
  • Creates axial flow
  • Resistant to chemicals
  • Temperature resistance from –200 to +250 °C