Drukuj
Narzędzia do mieszadeł górnych, podwójne wały mieszadeł impulsowych, BOLA
Dostawca: Bohlender
C391-28 C391-18
BOHLC391-28EA 4310 PLN
BOHLC391-28 BOHLC391-18
Narzędzia do mieszadeł górnych, podwójne wały mieszadeł impulsowych, BOLA
Mieszadła Stirring Tools
Stirrer shafts made of PTFE-jacketed stainless steel and the two paddles arranged crosswise at 90° completely made of PTFE.
  • Suitable for stirring in viscous liquids
  • Resistant to chemicals
  • Temperature resistance from –200 to +250 °C
Upper paddle is fixed by means of clamp screws made of PEEK compound.