Chromian(VI) potasu ≥99.0% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
12610.22
12610.36
12610.22EA
268
PLN
12610.22
12610.36
Chromian(VI) potasu ≥99.0% ACS
Chromian(VI) potasu
Purity: 99.0% min
CAS No.: 7789-00-6
Molecular Formula: K2CrO4
Formula Weight: 194.19
Physical Form: Crystalline
Density: 2.73
Appearance: Yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 975°
Solubility: Soluble in water. Insoluble in alcohol
Merck Reference: 14,7622
UN No.: 3087
MDL No.: MFCD00011368
In finishing leather, rust proofing of metals, textile mordant, as an analytical lab reagent
Formuła:
K₂CrO₄ Temp. Wrzenia: 1000 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 975 °C Gęstość: 2,73 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011368 Numer CAS: 7789-00-6 Numer WE (dawny EINECS): 232-140-5 Jednostka: 3087 ADR: 5.1,III Klasyfikacja Merck : 14,7622 |