Chromian(VI) potasu 99.5% analysis_for
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
202345000
202340025
ACRO202345000EA
603
PLN
ACRO202345000
ACRO202340025
Chromian(VI) potasu 99.5% analysis_for
Chromian(VI) potasu
Formuła:
K₂CrO₄ MW: 194.19 g/mol Temp. Wrzenia: 1000 Temp. topnienia: 975 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011368 Numer CAS: 7789-00-6 Numer WE (dawny EINECS): 232-140-5 Jednostka: 3077 ADR: 9 III Klasyfikacja Merck : 12,07784 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Yellow Crystals |
Titration Iodometric | ≥99.5 % |
Chloride (Cl) | ≤10 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤100 ppm |
Calcium (Ca) | ≤50 ppm |
Iron (Fe) | ≤20 ppm |
Sodium (Na) | ≤500 ppm |