Drukuj
Dichromian(VI) potasu 99,8, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. zA
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
26784.231EA 662 PLN
26784.231 26784.297
Dichromian(VI) potasu 99,8, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. zA
Dichromian(VI) potasu
Formuła: K₂Cr₂O₇
MW: 294.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 500
Temp. topnienia: 398
Gęstość: 2.67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011367
Numer CAS: 7778-50-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-906-6
Jednostka: 3087
ADR: 5.1 (6.1) II
REACH: 01-2119454792-32
Klasyfikacja Merck : 12,07790
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (calculated on dried substance) Min. 99.8 %
Insolubility in water Max. 0.03 %
Loss on drying (130°C) Max. 0.05 %
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 200 ppm
Ca (Calcium) Max. 20 ppm
Cu (Copper) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Na (Sodium) Max. 0.1 %
Pb (Lead) Max. 50 ppm
Statement on the use Confirmed
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test