Dichromian(VI) potasu, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO do analizy, Supelco®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04864.0500
1.04864.1000
1.04864.0500EA
484
PLN
1.04864.0500
1.04864.1000
Dichromian(VI) potasu, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO do analizy, Supelco®
Dichromian(VI) potasu
For full details of specification and hazards please see www.vwr.com or the VWR Chemicals catalogues.
Formuła:
K₂Cr₂O₇ Temp. Wrzenia: 500 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 398 °C Gęstość: 2,67 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011367 Numer CAS: 7778-50-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-906-6 Jednostka: 3086 ADR: 6.1 (5.1),II REACH: 01-2119454792-32 Klasyfikacja Merck : 12,07790 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility | 130 g/l (20 °C) |
Melting Point | 398 °C |
Molar Mass | 294.19 g/mol |
Bulk Density | 1250 kg/m3 |
Boiling Point |
|
Density | 2.69 g/cm3 (20 °C) |
pH | 3.6 (100 g/l, H2O) |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic materials |