Dichromian(VI) potasu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A18722.0E
A18722.36
A18722.0EEA
1550
PLN
A18722.0E
A18722.36
Dichromian(VI) potasu ≥99%
Dichromian(VI) potasu
Purity: 99%
CAS No.: 7778-50-9
Molecular Formula: Cr2K2O7
Formula Weight: 294.18
Odour: Odourless
Melting Point: 398°
UN No.: 3087
MDL No.: MFCD00011367
Formuła:
K₂Cr₂O₇ Temp. Wrzenia: 500 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 398 °C Gęstość: 2,676 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011367 Numer CAS: 7778-50-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-906-6 Jednostka: 3087 ADR: 5.1,II REACH: 01-2119454792-32 Klasyfikacja Merck : 14,7627 |