Drukuj
Dichromian(VI) potasu ≥99.0% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
13450.22 13450.36 13450.A4
13450.22EA 334 PLN
13450.22 13450.36 13450.A4
Dichromian(VI) potasu ≥99.0% ACS
Dichromian(VI) potasu
Purity: 99.0% min CAS No.: 7778-50-9 Molecular Formula: Cr2K2O7 Formula Weight: 294.18 Physical Form: Crystalline Density: 2.676 Appearance: Orange Odour: Odourless Melting Point: 398° Solubility: Soluble in water Merck Reference: 14,7627 UN No.: 3087 MDL No.: MFCD00011367
As an oxidizing agent, in dyeing, painting, decorating porcelain, lithography, in electric batteries, electroplating
Formuła: K₂Cr₂O₇
Temp. Wrzenia: 500 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 398 °C
Gęstość: 2,676
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011367
Numer CAS: 7778-50-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-906-6
Jednostka: 3087
ADR: 5.1,II
REACH: 01-2119454792-32
Klasyfikacja Merck : 14,7627