Drukuj
Dichromian(VI) potasu 99+% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
424110500 424115000 424110025
ACRO424110500EA 140 PLN
ACRO424110500 ACRO424115000 ACRO424110025
Dichromian(VI) potasu 99+% ACS
Dichromian(VI) potasu
Formuła: K₂Cr₂O₇
Temp. Wrzenia: 500 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 398 °C
Gęstość: 2,67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011367
Numer CAS: 7778-50-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-906-6
Jednostka: 3087
ADR: 5.1,II
REACH: 01-2119454792-32
Klasyfikacja Merck : 12,07790
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Orange Crystals
Titration Iodometric ≥99.0 %
Loss on drying ≤0.05 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤30 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %