Drukuj
Sodium hexanitritocobaltate(III)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
214861000 214860250 214865000
ACRO214861000EA 1160 PLN
ACRO214861000 ACRO214860250 ACRO214865000
Sodium hexanitritocobaltate(III)
Sodium hexanitritocobaltate(III)
Formuła: Na₃Co(NO₂)₆
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003512
Numer CAS: 13600-98-1
Numer WE (dawny EINECS): 237-077-7
Jednostka: 1479
ADR: 5.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,08677
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Orange to orange-brown Powder
Suitability (for K determination) Passes test
Insoluble matter ≤0.02 % (in dilute acetic acid)