Nadchloran sodu, anhydrous 98.0-102.0% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
11623.22
11623.36
11623.22EA
404
PLN
11623.22
11623.36
Nadchloran sodu, anhydrous 98.0-102.0% ACS
Nadchloran sodu
Purity: 98.0-102.0%
CAS No.: 7601-89-0
Molecular Formula: NaClO4
Formula Weight: 122.46
Physical Form: Crystalline
Density: 2.50
Melting Point: 482° dec.
Merck Reference: 14,8653
UN No.: 1502
MDL No.: MFCD00003480
Formuła:
ClNaO₄ MW: 122.44 g/mol Temp. topnienia: 482 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 2.50 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003480 Numer CAS: 7601-89-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-511-9 Jednostka: 1502 ADR: 5.1 II Klasyfikacja Merck : 14,8653 |