Nadchloran sodu 98%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
342180010
342182500
342180025
ACRO342180010EA
2450
PLN
ACRO342180010
ACRO342182500
ACRO342180025
Nadchloran sodu 98%, extra pure
Nadchloran sodu
Formuła:
ClNaO₄ Temp. topnienia: 482 °C Gęstość: 2,4989 to 2.4999 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003480 Numer CAS: 7601-89-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-511-9 Jednostka: 1502 ADR: 5.1,II Klasyfikacja Merck : 13,08726 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White Powder or crystals and/or chunks |
pH | 6.0 to 8.0 (5% in water, 25°C) |
Titration after Ion exchange | 97.5 to 102.5 % |
Insoluble matter in water | ≤0.005 % |