Drukuj
Nadchloran sodu 99+% for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
197120010 197122500 197120051
ACRO197120010EA 2870 PLN
ACRO197120010 ACRO197122500 ACRO197120051
Nadchloran sodu 99+% for analysis
Nadchloran sodu
Formuła: ClNaO₄
MW: 122.44 g/mol
Temp. topnienia: 482 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003480
Numer CAS: 7601-89-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-511-9
Jednostka: 1502
ADR: 5.1 II
Klasyfikacja Merck : 13,08726
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
Assay ≥99.0 % (on dry substance)
Loss on drying ≤2.0 % (130°C, 2 h)
pH 6.0 to 8.0 (5 % in water)
Chloride (Cl) ≤30 ppm
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Calcium (Ca) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤500 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)