Drukuj
Nadchloran litu, anhydrous 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
ampuled under argon
44225.30 44225.09 44225.18
44225.30EA 3060 PLN
44225.30 44225.09 44225.18
Nadchloran litu, anhydrous 99%
Nadchloran litu
Purity: 99% CAS No.: 7791-03-9 Molecular Formula: ClLiO4 Formula Weight: 106.40 Physical Form: Granular, Ampouled under argon Density: 2.43 Appearance: White Melting Point: 236° Boiling Point: 400° dec. Merck Reference: 14,5539 UN No.: 1481 MDL No.: MFCD00011079
Lithium battery
Formuła: ClLiO₄
MW: 106.39 g/mol
Temp. Wrzenia: 400 °C (temp. rozkładu)
Temp. topnienia: 236 °C
Gęstość: 2.43
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011079
Numer CAS: 7791-03-9
Numer WE (dawny EINECS): 232-237-2
Jednostka: 1481
ADR: 5.1 II
Klasyfikacja Merck : 14,5539