Nadchloran litu, bezwodny ≥95.0% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 95.0% min
CAS No.: 7791-03-9
Molecular Formula: ClLiO4
Formula Weight: 106.40
Physical Form: Crystalline
Density: 2.43
Appearance: White
Melting Point: 236°
Boiling Point: 400° dec.
Solubility: Partially soluble in water (30% at 25°, 72% at 100°). Soluble in alcohol, acetone, ether, ethyl acetate
Merck Reference: 14,5539
UN No.: 1481
MDL No.: MFCD00011079
As an oxidizing agent
Formuła:
ClLiO₄ Temp. Wrzenia: 400 °C (temp. rozkładu) Temp. topnienia: 236 °C Gęstość: 2,43 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011079 Numer CAS: 7791-03-9 Numer WE (dawny EINECS): 232-237-2 Jednostka: 1481 ADR: 5.1,II Klasyfikacja Merck : 14,5539 |