Drukuj
Nadchloran litu 99+% for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
194710050 194711000 194715000
ACRO194710050EA 281 PLN
ACRO194710050 ACRO194711000 ACRO194715000
Nadchloran litu 99+% for analysis
Nadchloran litu
Formuła: ClLiO₄
Temp. Wrzenia: 430 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 236 °C
Gęstość: 2,42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011079
Numer CAS: 7791-03-9
Numer WE (dawny EINECS): 232-237-2
Jednostka: 1481
ADR: 5.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,05561
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline or granular powder or crystals
Water ≤1.0 % (K.F.)
Titration after Ion exchange ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Calcium (Ca) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤200 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)