Drukuj
Chloran(V) sodu, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06420.1000 1.06420.9050
1.06420.1000EA 232 PLN
1.06420.1000 1.06420.9050
Chloran(V) sodu, Supelco®
Chloran(V) sodu
Formuła: ClNaO₃
Temp. Wrzenia: 300 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 260 °C
Gęstość: 2,498 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003479
Numer CAS: 7775-09-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-887-4
Jednostka: 1495
ADR: 5.1,II
REACH: 01-2119474389-23
Klasyfikacja Merck : 13,08670