Drukuj
Chloran(V) sodu ≥99.0% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
44408.22 44408.36 44408.A3
44408.22EA 367 PLN
44408.22 44408.36 44408.A3
Chloran(V) sodu ≥99.0% ACS
Chloran(V) sodu
Purity: 99.0% min CAS No.: 7775-09-9 Molecular Formula: NaClO3 Formula Weight: 106.45 Physical Form: Crystalline Density: 2.5 Melting Point: 248° Merck Reference: 14,8598 UN No.: 1495 MDL No.: MFCD00003479
Formuła: ClNaO₃
Temp. Wrzenia: 300 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 248 °C
Gęstość: 2,5
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003479
Numer CAS: 7775-09-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-887-4
Jednostka: 1495
ADR: 5.1,II
REACH: 01-2119474389-23
Klasyfikacja Merck : 14,8598