Chloran(V) sodu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
14267.22
14267.A1
14267.D9
14267.22EA
282
PLN
14267.22
14267.A1
14267.D9
Chloran(V) sodu ≥99%
Chloran(V) sodu
Purity: 99% min
CAS No.: 7775-09-9
Molecular Formula: NaClO3
Formula Weight: 106.45
Physical Form: Granular
Density: 2.5
Melting Point: 248°
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,8598
UN No.: 1495
MDL No.: MFCD00003479
Formuła:
ClNaO₃ Temp. Wrzenia: 300 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 248 °C Gęstość: 2,5 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003479 Numer CAS: 7775-09-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-887-4 Jednostka: 1495 ADR: 5.1,II REACH: 01-2119474389-23 Klasyfikacja Merck : 14,8598 |