Drukuj
Chloran(V) sodu 99+%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
223220010 223222500 223220051
ACRO223220010EA 415 PLN
ACRO223220010 ACRO223222500 ACRO223220051
Chloran(V) sodu 99+%, extra pure
Chloran(V) sodu
Formuła: ClNaO₃
MW: 106.44 g/mol
Temp. Wrzenia: 300
Temp. topnienia: 248…261 °C
Gęstość: 2.49 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003479
Numer CAS: 7775-09-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-887-4
Jednostka: 1495
ADR: 5.1 II
REACH: 01-2119474389-23
Klasyfikacja Merck : 13,08670
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Water ≤0.05 %
Titration ≥99.0 %
Sodium chloride (NaCl) ≤1000 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)