Drukuj
Kolby okrągłodenne ze szlifowaną szyjką, BOLA
Dostawca: Bohlender
A158-08 A158-09 A158-06
BOHLA158-08EA 750 PLN
BOHLA158-08 BOHLA158-09 BOHLA158-06
Kolby okrągłodenne ze szlifowaną szyjką, BOLA
Kolby Kolby okrągłodenne
PFA, przezroczyste.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Doskonała odporność termiczna od -200 do + 250 ° C
Próżnia : odpowiedni.