Drukuj
Chloran(V) potasu, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
MQ300
1.04944.0100 1.04944.0500
1.04944.0100EA 466 PLN
1.04944.0100 1.04944.0500
Chloran(V) potasu, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Chloran(V) potasu
Formuła: KClO₃
MW: 122.55 g/mol
Temp. Wrzenia: 400
Temp. topnienia: 356
Gęstość: 2.34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011361
Numer CAS: 3811-04-9
Numer WE (dawny EINECS): 223-289-7
Jednostka: 1485
ADR: 5.1 II
Klasyfikacja Merck : 13,07703
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 73 g/l (20 °C)
Melting Point 356 °C
Molar Mass 122.55 g/mol
Bulk Density 1200 - 1400 kg/m3
Boiling Point 400 °C (decomposition)
Vapor Pressure (20 °C)
Density 2.32 g/cm3 (20 °C)
pH 5.6 (73 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer