Drukuj
Kolby Erlenmeyera ze szlifowężymi złączami, BOLA
Dostawca: Bohlender
A151-03 A151-01 A151-04 A151-02
BOHLA151-03EA 1650 PLN
BOHLA151-03 BOHLA151-01 BOHLA151-04 BOHLA151-02
Kolby Erlenmeyera ze szlifowężymi złączami, BOLA
Kolby Kolby Erlenmeyera
PTFE, biały.
  • Odporność na temperaturę: od -200 do + 250 ° C
  • Uniwersalna odporność chemiczna
  • Próżniowy : odpowiedni
  • Zgodny z FDA
Grubościenne, ze szlifem.