Drukuj
Chloran(V) potasu ≥99%, Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
31247-25KG 31247-500G
31247-25KGEA 6690 PLN
31247-25KG 31247-500G
Chloran(V) potasu ≥99%, Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Chloran(V) potasu
Formuła: KClO₃
Temp. Wrzenia: Decomposes on heating
Temp. topnienia: 356 °C
Gęstość: 2,34 g/cm³ (23 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011361
Numer CAS: 3811-04-9
Numer WE (dawny EINECS): 223-289-7
Jednostka: 1485
ADR: 5.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,07703
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Arsenic (As) Max. 0.00005 %
Calcium (Ca) Max. 0.002 %
Iron (Fe) Max. 0.0003 %
Magnesium (Mg) Max. 0.001 %
Sodium (Na) Max. 0.01 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0005 %
Bromate (BrO₃) Max. 0.015 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.002 %