Chloran(V) potasu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A17075.0B
A17075.0I
A17075.30
A17075.0BEA
623
PLN
A17075.0B
A17075.0I
A17075.30
Chloran(V) potasu ≥99%
Chloran(V) potasu
Purity: 99+%
CAS No.: 3811-04-9
Molecular Formula: KClO3
Formula Weight: 122.55
Odour: Odourless
Melting Point: 368°
Boiling Point: 400° dec.
Merck Reference: 14,7620
UN No.: 1485
MDL No.: MFCD00011361
Formuła:
KClO₃ Temp. Wrzenia: 400 °C (temp. rozkładu) Temp. topnienia: 368 °C Gęstość: 2,32 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011361 Numer CAS: 3811-04-9 Numer WE (dawny EINECS): 223-289-7 Jednostka: 1485 ADR: 5.1,II Klasyfikacja Merck : 14,7620 |