Drukuj
Chloran(V) potasu 99+% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
418190050 418195000 418190025
ACRO418190050EA 140 PLN
ACRO418190050 ACRO418195000 ACRO418190025
Chloran(V) potasu 99+% ACS
Chloran(V) potasu
Formuła: KClO₃
Temp. Wrzenia: 400 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 356…368 °C
Gęstość: 2,34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011361
Numer CAS: 3811-04-9
Numer WE (dawny EINECS): 223-289-7
Jednostka: 1485
ADR: 5.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,07703
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Titration ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Bromate (BrO3) ≤150 ppm
Sulfate (SO4) Passes test (limit about 0.002%)
Calcium (Ca) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤3 ppm
Magnesium (Mg) ≤20 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %