Drukuj
Chloran(V) potasu 99%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
208860010 208860050 208860000
ACRO208860010EA 391 PLN
ACRO208860010 ACRO208860050 ACRO208860000
Chloran(V) potasu 99%, extra pure
Chloran(V) potasu
Formuła: KClO₃
Temp. Wrzenia: 400 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 356…368 °C
Gęstość: 2,34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011361
Numer CAS: 3811-04-9
Numer WE (dawny EINECS): 223-289-7
Jednostka: 1485
ADR: 5.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,07703
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥98.5 % (KClO3)
Chloride (Cl) ≤2000 ppm
Bromate (BrO3) ≤100 ppm
Chromium (Cr) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.2 %