Drukuj
VWR®, końcówką filtrów, niska retencja
Dostawca: VWR Collection
732-1491EA 0 PLN
732-1491 732-2385
VWR®, końcówką filtrów, niska retencja
Końcówki do pipet
Końcówki o niskiej retencji wykonane z przezroczystych żywic PP, zapewniające niezrównaną wydajność zatrzymywania płynów i sprawdzone blokowanie aerozoli dzięki wolnemu od endotoksyn, porowatemu, hydrofobowemu filtrowi 10 μm. Idealne do manipulacji PCR i DNA.
  • Zrównoważony design oparty na żywicach dziewiczych
  • Z filtrem PE, sterylnym
  • Do 10 razy mniej zatrzymywania płynów niż standardowe końcówki
  • Próbkę można całkowicie odzyskać bez cięcia na czubek
  • Czystość z certyfikatem partii (wolna od proteazy, RNazy / DNazy, ludzkiego DNA i endotoksyny, nie pirogenna)
  • Końcówki i stojaki można sterylizować w autoklawie do 121 ° C przez maksymalnie 15 minut (nie zaleca się cyklu suszenia)