Drukuj
chlorek rubidu
Dostawca: PanReac AppliChem
A4240.0010 A4240.0050
A4240.0010EA 679 PLN
A4240.0010 A4240.0050
chlorek rubidu
chlorek rubidu
Formuła: RbCl
Temp. Wrzenia: 1390 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 715 °C
Gęstość: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011187
Numer CAS: 7791-11-9
Numer WE (dawny EINECS): 232-240-9