Drukuj
Zlewki, niskie, BOLA
Dostawca: Bohlender
A137-09 A137-07 A137-05 A137-03 A137-02 A137-01
BOHLA137-09EA 1230 PLN
BOHLA137-09 BOHLA137-07 BOHLA137-05 BOHLA137-03 BOHLA137-02 BOHLA137-01
Zlewki, niskie, BOLA
Zlewki
PFA, półprzezroczysty, z wylewem.
  • Zajmująca mało miejsca konstrukcja do układania w stosy
  • Wysoka odporność termiczna od -200 do + 250 ° C
  • Autoklawowalne, łatwe do czyszczenia
Wytłoczone podziałki są łatwe do odczytania i odporne na zużycie w wyniku wielokrotnego używania.
Certyfikaty: Zgodność z FDA