chlorek rubidu ≥99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
Purity: 99%
CAS No.: 7791-11-9
Molecular Formula: RbCl
Formula Weight: 120.92
Physical Form: Crystalline
Density: 2.800
Refractive Index: 1.493
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 718°
Boiling Point: 1390°
Solubility: Soluble in water. Practically insoluble in alcohol
Merck Reference: 14,8284
MDL No.: MFCD00011187
Testing for perchloric acid, source of rubidium, catalyst
Formuła:
RbCl Temp. Wrzenia: 1390 °C Temp. topnienia: 718 °C Gęstość: 2,800 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011187 Numer CAS: 7791-11-9 Numer WE (dawny EINECS): 232-240-9 Klasyfikacja Merck : 14,8284 |