Drukuj
chlorek rubidu 99.975% (metals basis), Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
10851.09 10851.18
10851.09EA 1560 PLN
10851.09 10851.18
chlorek rubidu 99.975% (metals basis), Puratronic®
chlorek rubidu
Purity: 99.975% CAS No.: 7791-11-9 Molecular Formula: RbCl Formula Weight: 120.92 Physical Form: Crystalline Aggregates Density: 2.800 Refractive Index: 1.493 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless Melting Point: 718° Boiling Point: 1390° Merck Reference: 14,8284 MDL No.: MFCD00011187
Formuła: RbCl
Temp. Wrzenia: 1390 °C
Temp. topnienia: 718 °C
Gęstość: 2,800
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011187
Numer CAS: 7791-11-9
Numer WE (dawny EINECS): 232-240-9
Klasyfikacja Merck : 14,8284