chlorek rubidu ≥99.8% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
Synonim:
Rubidiumchloride
10563.09
10563.18
10563.09EA
907
PLN
10563.09
10563.18
chlorek rubidu ≥99.8% (metals basis)
chlorek rubidu
Purity: 99.8%
CAS No.: 7791-11-9
Molecular Formula: ClRb
Formula Weight: 120.92
Physical Form: -20 Mesh Crystalline
Density: 2.800
Refractive Index: 1.493
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 718°
Boiling Point: 1390°
Merck Reference: 14,8284
MDL No.: MFCD00011187
Formuła:
RbCl MW: 120.92 g/mol Temp. Wrzenia: 1390 °C Temp. topnienia: 718 °C Gęstość: 2.800 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011187 Numer CAS: 7791-11-9 Numer WE (dawny EINECS): 232-240-9 Klasyfikacja Merck : 14,8284 |