Drukuj
chlorek rubidu 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Rubidiumchloride
201270250 201271000
ACRO201270250EA 1200 PLN
ACRO201270250 ACRO201271000
chlorek rubidu 99+%
chlorek rubidu
Formuła: RbCl
MW: 120.92 g/mol
Temp. Wrzenia: 1390 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 718 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011187
Numer CAS: 7791-11-9
Numer WE (dawny EINECS): 232-240-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤1.0 %