Drukuj
chlorek rubidu 99.8+% (trace metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Rubidiumchloride
201260100 201260500 201262500
ACRO201260100EA 492 PLN
ACRO201260100 ACRO201260500 ACRO201262500
chlorek rubidu 99.8+% (trace metals basis)
chlorek rubidu
Formuła: RbCl
MW: 120.92 g/mol
Temp. Wrzenia: 1390 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 718 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011187
Numer CAS: 7791-11-9
Numer WE (dawny EINECS): 232-240-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder and/or chunks
Total trace metal impurities ≤2000.0 ppm