Drukuj
Słoiki z zakrętką i przyłączami do rurek, BOLA
Dostawca: Bohlender
A131-12 A131-14
BOHLA131-12EA 1460 PLN
BOHLA131-12 BOHLA131-14
Słoiki z zakrętką i przyłączami do rurek, BOLA
Słoje, naczynia i pojemniki Słoje/naczynia uniwersalne
Jars, made of PFA, transparent with screw-cap.
  • Sturdy design
  • Non-porous
  • Good chemical resistance
  • Temperature resistance from −200 to +250 °C
  • FDA conform
Tubings with an external diameter of max. 6,35 mm can be inserted through the screw caps.