Drukuj
Słoiki z zakrętką, BOLA
Dostawca: Bohlender
A130-05 A130-07 A130-01 A130-12 A130-11 A130-09 A130-06
BOHLA130-05EA 605 PLN
BOHLA130-05 BOHLA130-07 BOHLA130-01 BOHLA130-12 BOHLA130-11 BOHLA130-09 BOHLA130-06
Słoiki z zakrętką, BOLA
Słoje, naczynia i pojemniki Słoje/naczynia uniwersalne
Made of PFA, transparent with screw-cap.
  • Sturdy design
  • Non-porous
  • Good chemical resistance
  • Temperature resistance from −200 to +250 °C