Drukuj
Butelki z szeroką szyjką, PTFE, szyjka stożkowa, z zakrętką, BOLA
Dostawca: Bohlender
A111-32 A111-40 A111-24 A111-16
BOHLA111-32EA 377 PLN
BOHLA111-32 BOHLA111-40 BOHLA111-24 BOHLA111-16
Butelki z szeroką szyjką, PTFE, szyjka stożkowa, z zakrętką, BOLA
Butelki i butle Butle plastikowe
PTFE, biały.
  • Odporność termiczna: od −200 do + 250 ° C
  • Uniwersalna odporność chemiczna
  • Ciśnienie: brak ciśnienia
Grubościenna, gładka powierzchnia wewnętrzna, ergonomiczne uchwyty na butelce i zakrętce.