Drukuj
Butelki z szeroką szyjką, PFA, szyjka stożkowa, z zakrętką, BOLA
Dostawca: Bohlender
A103-09 A103-12 A103-15 A103-03 A103-06
BOHLA103-09EA 880 PLN
BOHLA103-09 BOHLA103-12 BOHLA103-15 BOHLA103-03 BOHLA103-06
Butelki z szeroką szyjką, PFA, szyjka stożkowa, z zakrętką, BOLA
Butelki i butle Butle plastikowe
PFA, półprzezroczysty.
  • Odporność termiczna: od -200 do + 250 ° C
  • Uniwersalna odporność chemiczna
  • Ciśnienie: brak ciśnienia
  • Nieporowaty
Stożkowa szyja z zakrętką.