Drukuj
Butelki z szeroką szyjką i zakrętką, BOLA
Dostawca: Bohlender
A100-01 A100-08 A100-04 A100-07 A100-06 A100-03 A100-10 A100-09 A100-05
BOHLA100-01EA 73.5 PLN
BOHLA100-01 BOHLA100-08 BOHLA100-04 BOHLA100-07 BOHLA100-06 BOHLA100-03 BOHLA100-10 BOHLA100-09 BOHLA100-05
Butelki z szeroką szyjką i zakrętką, BOLA
Butelki i butle Butle plastikowe
PTFE, biały.
  • Odporność termiczna: od −200 do + 250 ° C
  • Uniwersalna odporność chemiczna
  • Ciśnienie: brak ciśnienia
Grubościenna, gładka powierzchnia wewnętrzna, z zakrętką.