Drukuj
Mieszadełka magnetyczne, PTFE, krzyżowe, BOLA
Dostawca: Bohlender
C369-19 C369-38 C369-32 C369-25 C369-10
BOHLC369-19EA 17.5 PLN
BOHLC369-19 BOHLC369-38 BOHLC369-32 BOHLC369-25 BOHLC369-10
Mieszadełka magnetyczne, PTFE, krzyżowe, BOLA
Mieszadła Mieszadełka magnetyczne
Cross shaped magnetic stirrer bars with magnetic core of Alnico 5 magnet encapsulated in PTFE. Due to stable position optimum stirring can be achieved.
  • Chemical resistant
  • Safe and quiet mixing
Temperature resistance: −200 to +250 °C.