chlorek sodu ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
27800.291EA
195
PLN
27800.291
27800.360
27800.460
chlorek sodu ≥99%, GPR RECTAPUR®
chlorek sodu
Formuła:
NaCl Temp. Wrzenia: 1413 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 801 °C Gęstość: 2,16 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003477 Numer CAS: 7647-14-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-598-3 Klasyfikacja Merck : 14,08599 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | Min. 99 % |
Hexacyanoferrates (as K4[Fe(CN)6]) | Max. 15 ppm |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Br (Bromide) | Max. 0.02 % |
I (Iodide) | Max. 100 ppm |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |