chlorek sodu 98, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim:
Saline, NaCl, Sea salt, Halite
27788.297EA
124
PLN
27788.297
27788.366
27788.460
chlorek sodu 98, TECHNICAL
chlorek sodu
Formuła:
NaCl MW: 58.44 g/mol Temp. Wrzenia: 1413 Temp. topnienia: 801 Gęstość: 2.16 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003477 Numer CAS: 7647-14-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-598-3 Klasyfikacja Merck : 14,08599 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | Min. 98 % |
Appearance | Colourless crystals |