Drukuj
chlorek sodu, Suprapur® do analizy sladowej, Supelco®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06406.0500 1.06406.0050 1.06406.0250
1.06406.0500EA 1730 PLN
1.06406.0500 1.06406.0050 1.06406.0250
chlorek sodu, Suprapur® do analizy sladowej, Supelco®
chlorek sodu
Formuła: NaCl
Temp. Wrzenia: 1413 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 801 °C
Gęstość: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003477
Numer CAS: 7647-14-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-598-3
Klasyfikacja Merck : 14,08599
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 358 g/l (20 °C)
Melting Point 801 °C
Molar Mass 58.44 g/mol
Bulk Density 1140 kg/m3
Boiling Point 1461 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (865 °C)
Density 2.17 g/cm3 (20 °C)
pH 6 - 9 (50 g/l, H2O, 20 °C)