Drukuj
chlorek sodu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck Millipore Calbiochem
567440-1 567440-500
567440-1EA 563 PLN
567440-1 567440-500
chlorek sodu, Sigma-Aldrich®
chlorek sodu
Formuła: NaCl
Temp. Wrzenia: 1413 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 801 °C
Gęstość: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003477
Numer CAS: 7647-14-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-598-3
Klasyfikacja Merck : 14,08599