Drukuj
chlorek sodu ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Dostawca: VWR Chemicals
153274VEA 397 PLN
153274V
chlorek sodu ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
chlorek sodu
Formuła: NaCl
MW: 58,44 g/mol
Temp. Wrzenia: 1413 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 801 °C
Gęstość: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003477
Numer CAS: 7647-14-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-598-3
Klasyfikacja Merck : 14,08599
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (argentometric, after ignition) Min. 99.9 %
Identity Passes test
pH-value (5 %; water) 5.0 - 8.0
Transmission (206 nm; 1 mol/L; 1 cm) Min. 10 %
Transmission (254 nm; 1 mol/L; 1 cm) Min. 95 %
Br (Bromide) Max. 0.005 %
I (Iodide) Max. 0.001 %
PO4 (Phosphate) Max. 0.0005 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.001 %
Fe (Iron) Max. 0.0001 %
K (Potassium) Max. 0.005 %
Pb (Lead) Max. 0.0002 %