Drukuj
chlorek sodu, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
0277.1000EA 315 PLN
0277.1000 0277.5000 0277.0500 0277.9025PE 0277.9010
chlorek sodu, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
chlorek sodu
Formuła: NaCl
Temp. Wrzenia: 1413 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 801 °C
Gęstość: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003477
Numer CAS: 7647-14-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-598-3
Klasyfikacja Merck : 14,08599
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Meets ACS Specifications
Assay min. 99.0 %
Chlorate and Nitrate (as NO3) max. 0.003 %
Barium (Ba) passes test
Bromide (Br) max. 0.01 %
Calcium (Ca) max. 0.002 %
Iodide (I) max. 0.002 %
Potassium (K) max. 0.005 %
Magnesium (Mg) max. 0.001 %
Insoluble Matter max. 0.005 %
pH of 5% Solution at 25°C 5.0 - 9.0
Sulfate (SO4) max. 0.004 %
Trace Impurities (in ppm)
Iron (Fe) max. 2
Heavy Metals (as Pb) max. 5
Phosphate (PO4) max. 5